880500P
Avanti
16:0 PEG550 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880500P, powder
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-550] (ammonium salt)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (880500P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880500P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C63H124NO22P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-61(65)83-58-60(86-62(66)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)59-85-87(68,69)84-33-32-64-63(67)82-57-56-81-55-54-80-53-52-79-51-50-78-49-48-77-47-46-76-45-44-75-43-42-74-41-40-73-39-38-72-37
Clave InChI
VJMCGROHAQCSGJ-CSZVLRKSSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)