870160C
Avanti
16:0 Ptd Thioethanol
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160C
Sinónimos:
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (Sodium Salt)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (870160C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160C
concentración
10 mg/mL (870160C-25mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
Clave InChI
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)