Documentos clave
860760P
Avanti
Azido sphingosine (d14:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
(2S,3R,E)-2-amino-14-azidotetradec-4-ene-1,3-diol
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 5,193.00
MXP 5,193.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 5,193.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
284.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
MXP 5,193.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860760P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)