890860P
Avanti
14:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dimyristoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 200 mg (890860P-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
cationic lipids
transfection
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C34H68NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-33(36)38-31-32(30-35(3,4)5)39-34(37)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h32H,6-31H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
WOSYUIOSAOFINL-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)