860645P
Avanti
C8 Ceramide (d17:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860645P, powder
Sinónimos:
N-octanoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860645P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860645P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H49NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-20-24(28)23(22-27)26-25(29)21-19-16-8-6-4-2/h18,20,23-24,27-28H,3-17,19,21-22H2,1-2H3,(H,26,29)/b20-18+/t23-,24+/m0/s1
Clave InChI
YUKGJYMYMCFXEF-VYQUXUJXSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)