Merck
448222
Sigma-Aldrich
1-Octan-d17-ol
98 atom % D
Sinónimos:
Capryl-d17 alcohol, Octyl-d17 alcohol
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 17,444.00
MXP 17,444.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 17,444.00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)6CD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
147.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 17,444.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
densidad
0.936 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+17
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Clave InChI
KBPLFHHGFOOTCA-OISRNESJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)