Merck
850861P
Avanti
16:0-18:2 PC-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-linoleoyl(d5)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H75D5NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
763.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
El producto 850861P no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (850861P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Lipidomics
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)