Merck
700063P
Avanti
lanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50O
Número de CAS:
Peso molecular:
426.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
8,24-lanostadien-3β-ol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700063P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700063P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700063P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Descripción general
Lanosterol is a lanostane-type tetracyclic triterpene,[1] which is the first sterol in lipid biosynthetic pathway.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Lanosterol inhibits cataract formation, prevents lens opacity and reverses crystalline aggregation.[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lanosterol synthase pathway alleviates lens opacity in age-related cortical cataract
Shen X, et al.
Journal of Ophthalmology, 41(4), 744-747 (2018)
Tetracyclic triterpenes from Inonotus obliquus (PERS.) PIL.(CHAGA) growing in Russia
Zhukovich EN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 2018, 495-496 (2010)
Lindsay M Webb et al.
The Journal of clinical investigation, 130(4), 1683-1698 (2020-02-25)
Protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) catalyzes symmetric dimethylation (SDM) of arginine, a posttranslational modification involved in oncogenesis and embryonic development. However, the role and mechanisms by which PRMT5 modulates Th cell polarization and autoimmune disease have not yet been elucidated.