Documentos clave
Z743268
Julabo® tube clamp
size 2, for 10/12 mm i.d CR tubing or 8 mm i.d reinforced tubing
Seleccione un Tamaño
2 EA
MXP 880.00
MXP 880.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
MXP 880.00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
MXP 880.00
Check Cart for Availability
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970481
Descripción general
Tube clamps for ensuring secure fixing of tubing from the application to the temperature control instrument.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)