Documentos clave
Z645222
IKA® M 22 hard metal cutter
M 22 hard metal cutter, tungsten carbide, 1/cs
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 18,920.00
MXP 18,920.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 18,920.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
MXP 18,920.00
Check Cart for Availability
Materiales
tungsten carbide
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 521800
idoneidad
suitable for (hard materials up to Mohs hardness 9)
Categorías relacionadas
Descripción general
Note: Made of tungsten carbide for hard materials up to Mohs hardness 9.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. is this blade meant to work with the IKA M20 universal mill?
    1 answer
    1. This blade is compatible with the IKA M 20 Universal Mill.