Documentos clave
Z645192
IKA® A 11.3 hard metal beater
A 11.3 beater, coated with chromium carbide, 1/cs
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 7,898.00
MXP 7,898.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 7,898.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
MXP 7,898.00
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 2983000
idoneidad
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 9)
Categorías relacionadas
Descripción general
Stainless stell rackets for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking hard substances up to Mohs hardness 9,
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)