Documentos clave
Z563978
Büchi® heating bath for R-210/215 evaporators
AC/DC input 220 - 240 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
descripción
Model B-491
fabricante / nombre comercial
Büchi 048200
Parámetros
20-180 °C temp. limit
capacidad
≤4 L
Descripción general
The heating bath, for water or oil covers a wide temperature range. A continuous display shows the actual temperature and the temperature setpoint. It has a cordless power supply so it is not necessary to unplug connections when filling or emptying the bath.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)