Documentos clave
Z285544
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
El producto Z285544 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
entrada CA/CC
115 V
Materiales
fabric
Características
CSA approved
for flask size 25 mL
fabricante / nombre comercial
Glas-Col 100A MIC25
disponibilidad
not available in EU
not available in EU
Parámetros
0-400 °C temp. range
salida
27 watts
Descripción general
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Información legal
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)