Documentos clave
Z284920
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 100 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 8,773.00
MXP 8,773.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 8,773.00
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
MXP 8,773.00
Check Cart for Availability
entrada CA/CC
115 V
Materiales
fabric
Características
CSA approved
for flask size 100 mL
fabricante / nombre comercial
Glas-Col 100AO963
disponibilidad
not available in EU
not available in EU
salida
80 W
Descripción general
Help to improve safety and efficiency. Cover the top and bottom of 1, 2, or 3-neck flask. Units 1L and larger have a secondary heating element in the top mantle. Not CE compliant.
Otras notas
Must be used with power controller.
Información legal
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)