Merck
W522007
Sigma-Aldrich
Guaicwood acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
índice de refracción
n20/D 1.4905 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
densidad
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green
cadena SMILES
CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-8-14(17(4,5)19-13(3)18)10-16-12(2)7-9-15(11)16/h11-12,14H,6-10H2,1-5H3
Clave InChI
DRFSOBZVMGLICQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)