Merck
W383503
Sigma-Aldrich
Ethyl (methylthio)acetate
≥98%, FG
Sinónimos:
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
134.20
Número de FEMA:
3835
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.122
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Agency
meets requirements for JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; tropical; fruity; sulfurous
cadena SMILES
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural occurrence: Apple and melon.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 1-2 ppm
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)