Merck
209716
Sigma-Aldrich
Ethyl (methylthio)acetate
98%
Sinónimos:
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 1,922.00
MXP 1,922.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
MXP 1,922.00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
134.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,922.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl (methylthio)acetate is an important sulphur-containing aroma compound isolated from melon Cucumis melo L[1].
Aplicación
Ethyl (methylthio)acetate was used as internal standard during the analytical determination of volatile sulfur compounds in port wines[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sulfur volatiles in Cucumis melo cv. Makdimon (Muskmelon) aroma.
Wyllie SG, et al.
Sulfur Compounds in Foods, 36-48 (1994)
António César Silva Ferreira et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(3), 727-732 (2003-01-23)
Volatile sulfur compounds of 15 young port wines and 12 old port wines were determined. As there is a great difference in the pool of sulfur compounds between the two groups of wines, an experimental protocol was performed to determine