Merck
W361808
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1-pentanol
≥98%
Sinónimos:
Benzenepentanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5(CH2)5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
164.24
Número de FEMA:
3618
Beilstein:
1935233
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
674
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.051
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
155 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
carnation; medicinal
cadena SMILES
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Clave InChI
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hidetaka Nagatomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(1), 128-136 (2005-01-25)
Hyperthermostable beta-glucosidase from Pyrococcus furiosus was enclosed in gelatin gel by cross-linking with transglutaminase. Gelatin-immobilized beta-glucosidase was considerably more thermostable than the native enzyme. Lyophilized immobilisate was stored at 90 degrees C for 1 month without loss of activity. The