Merck
W349208
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
≥97%, FG
Sinónimos:
Undecanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
214.34
Número de FEMA:
3492
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10633
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.274
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; waxy; soapy
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl undecanoate is a volatile fatty acid ethyl ester (FAEE) commonly found in alcoholic beverages.[1][2] It is also reported to occur in fermented wheat germ extract.[3]
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of volatile fatty acid ethyl esters in raw spirits using solid phase microextraction and gas chromatography.
Plutowska B & Wardencki W.
Analytica Chimica Acta, 613(1), 64-73 (2008)
GC-MS of volatile components of fermented wheat germ extract.
Yusuf OK & Bewaji CO.
Journal of Cereals and Oilseeds, 2(3), 38-42 (2011)
Characterization of the aroma profile of Madeira wine by sorptive extraction techniques.
Alves RF, et al.
Analytica Chimica Acta, 546(1), 11-21 (2005)