Merck
W336009
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclohexenone
≥98%, stabilized, FG
Sinónimos:
nutty cyclohexenone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H7(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
110.15
Número de FEMA:
3360
Beilstein:
1560601
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11134
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.098
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
contiene
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
densidad
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
caramel; nutty; sweet
cadena SMILES
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shoichiro Horita et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(3), 440-445 (2015-02-03)
(4R,6R)-Actinol can be stereo-selectively synthesized from ketoisophorone by a two-step conversion using a mixture of two enzymes: Candida macedoniensis old yellow enzyme (CmOYE) and Corynebacterium aquaticum (6R)-levodione reductase. However, (4S)-phorenol, an intermediate, accumulates because of the limited substrate range of