Saltar al contenido
Merck

W230820

Sigma-Aldrich

Citronella grass oil

Ceylon origin

Sinónimos:

Cymbopogon winterianus

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Número de CAS:
Número de FEMA:
2308
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502

origen biológico

Cymbopogon nardus Rendle

grado

Kosher

actividad óptica

[α]20/D −21°

origen

Ceylon origin

índice de refracción

n20/D 1.485 (lit.)

bp

222 °C (lit.)

densidad

0.897 g/mL at 25 °C (lit.)

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Nota de preparación

Extraction method: steam distillation

producto comparable

Referencia del producto
Descripción
Precios

Palabra de señalización

Danger

Frases de peligro

Clasificaciones de peligro

Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Código de clase de almacenamiento

10 - Combustible liquids

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 2

Punto de inflamabilidad (°F)

167.0 °F - closed cup

Punto de inflamabilidad (°C)

75 °C - closed cup

Equipo de protección personal

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

¿No ve la versión correcta?

Si necesita una versión concreta, puede buscar un certificado específico por el número de lote.

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico