Merck
W219908
Sigma-Aldrich
Butyl heptanoate
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CO2(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.29
Número de FEMA:
2199
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
363
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.091
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
−67.5 °C (lit.)
densidad
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
apple; marigold; herbaceous
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-8-9-11(12)13-10-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
YPQSPODHFDGVAC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)