Merck
U2877
Sigma-Aldrich
Uroporphyrin III octamethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H54N4O16
Número de CAS:
Peso molecular:
942.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: porphyrin
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)CCc1c(CC(=O)OC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5CC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4CC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c3CC(=O)OC
InChI
1S/C48H54N4O16/c1-61-41(53)13-9-25-29(17-45(57)65-5)37-22-35-27(11-15-43(55)63-3)30(18-46(58)66-6)38(51-35)23-36-28(12-16-44(56)64-4)32(20-48(60)68-8)40(52-36)24-39-31(19-47(59)67-7)26(10-14-42(54)62-2)34(50-39)21-33(25)49-37/h21-24,49,51H,9-20H2,1-8H3/b33-21-,34-21-,35-22-,36-23-,37-22-,38-23-,39-24-,40-24-
Clave InChI
UPRSDHFCTQLTGV-OJKAWOKHSA-N
Nota de análisis
Actual E1%/406 given on label
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)