Documentos clave
SYNF191950
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 19/22, top diam. 50 mm
Sinónimos:
Synthware F191950, glass powder funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 857.00
MXP 857.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 857.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
MXP 857.00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F191950
parte superior diám.
50 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)