Documentos clave
CLS61006
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
top I.D. 147 mm
Sinónimos:
Corning® 6100
Seleccione un Tamaño
12 EA
MXP 7,205.00
MXP 7,205.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
MXP 7,205.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
MXP 7,205.00
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Corning 6100-6
Longitud
272 mm
parte superior D.I.
147 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Stems are approximately 150 mm long by 15 mm O.D.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)