Documentos clave
SLW1003-150
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
150 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1003-150
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
El producto SLW1003-150 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
white graduation
Características
graduated
heavy duty
fabricante / nombre comercial
1003-150
SciLabware
Al × Diám.
89 mm × 57 mm
capacidad
150 mL
Descripción general
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)