Vasos de precipitados
Los vasos de precipitados son material de cristal de laboratorio común, con un fondo plano y una parte superior abierta. Se utilizan principalmente en laboratorios químicos, biológicos, clínicos e industriales para mezclar, agitar y contener disoluciones, así como otras muestras.
Vasos de precipitados de vidrio
El vidrio es el material más utilizado para los vasos de precipitados de laboratorio. Los vasos de precipitados de vidrio están hechos normalmente de vidrio de borosilicato, lo que les confiere una buena resistencia al choque térmico y les permite soportar temperaturas mucho más elevadas en comparación con sus homólogos de plástico. Estos recipientes cilíndricos transparentes permiten a los investigadores observar con facilidad el contenido, lo que los hace ideales para supervisar las reacciones y cambios acaecidos durante los experimentos. Están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin pico, con o sin escala.
Vasos de precipitados Duran®
Estos vasos de precipitados esterilizables en autoclave Duran®, están hechos de vidrio de borosilicato 3,3 o vidrio Tipo 1/neutro como versiones estándar o de pared pesada.
Vasos de precipitados Pyrex®
Los vasos de precipitados Pyrex® se fabrican para proporcionar un equilibrio entre la resistencia al choque térmico y la resistencia mecánica. Estos vasos están graduados y hechos de vidrio de borosilicato Tipo 1, Clase A de baja expansión.
Vasos de precipitados de vidrio Brand®
Estos vasos de precipitados están disponibles en forma baja o alta, fabricados en vidrio de borosilicato 3.3 DIN EN ISO 3819, y están provistos de graduaciones y pico.
Vasos de precipitados de plástico
Los vasos de precipitados de plástico están hechos de varios tipos de materiales de plástico como poliestireno, polipropileno, polimetilpenteno (PMP), perfluoroalcoxi alcanos (PFA), polietileno de alta densidad (HDPE), etileno tetrafluoroetileno (ETFE), politetrafluoroetileno (PTFE) y más. Su naturaleza ligera y fácil de manejar los hace adecuados para una variedad de tareas de laboratorio. También pueden contener líquidos calientes, pero no deben usarse en llamas abiertas o con ácidos o disolventes fuertes.
Vasos de precipitados Brand®
Los vasos de precipitados Brand®, hechos de polipropileno, ETFE o PFA, están disponibles como vasos de precipitados graduados con picos o asas con graduaciones.
Vasos de precipitados de polipropileno Corning®
Estos vasos son estériles y están provistos de una tapa.
Vasos de precipitados Azlon
Los vasos de precipitados Azlon, hechos de polimetilpenteno o polipropileno, son vasos de precipitados graduados disponibles como vasos de forma baja y lados rectos o cónicos.
Vasos de precipitados Nalgene®
Los vasos de precipitados Naglene® están hechos de PFA, polipropileno translúcido o polimetilpenteno transparente.
Vasos de precipitados recubiertos
Los vasos de precipitados recubiertos (también conocidos como vasos con control de temperatura), hechos de vidrio de borosilicato y equipados con una camisa integral, están diseñados para mantener las muestras a una temperatura constante mediante la circulación de un líquido de enfriamiento o calentamiento a través de la camisa. Se utilizan en diversas aplicaciones de laboratorio, particularmente en reacciones químicas y biológicas como digestiones enzimáticas, valoraciones y reacciones de síntesis orgánica.
Vasos de precipitados desechables
Los vasos de precipitados desechables son conocidos por su resistencia a ácidos y bases fuertes, disolventes orgánicos y reactivos de laboratorio de uso común. Están hechos de polipropileno, moldeados con graduaciones y son esterilizables en autoclave.