Merck
S874418
8-HYDROXY-5-(1-NAPHTHYLAZO)-2-NAPHTHALENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H13N2NaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
400.391
MDL number:
Other Notes