Merck
S334162
1-(3-(3-TERT-BU-10-(3-((3-DECYL-UREIDO)-ME)-PH)-ANTHRACEN-9-YL)-PH)-3-DECYL-UREA
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C53H72N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
797.19
MDL number:
Other Notes