Merck
P36657
Sigma-Aldrich
α-Phenyl-o-toluic acid
97%
Sinónimos:
2-Benzylbenzoic acid
Seleccione un Tamaño
10 G
MXP 1,628.00
MXP 1,628.00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
MXP 1,628.00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MXP 1,628.00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI key
FESDHLLVLYZNFY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)