M153
Maleic acid
99%
Sinónimos:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
130-135 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
replaced by
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)