Merck
H3145
Sigma-Aldrich
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
~97%
Sinónimos:
(S)-3-Hydroxybutanoic acid sodium salt, (S)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.09
Beilstein/REAXYS Number:
1720567
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
~97%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)