Merck
GF81157091
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 200 g
Sinónimos:
SI006031
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 21,180.00
MXP 21,180.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 21,180.00
About This Item
Fórmula lineal:
Si
Número de CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 21,180.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.95%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 811-570-91
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)