Documentos clave
GF13948959
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, tolerance +/-0.4
Sinónimos:
SI303200
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 139-489-59
tamaño
150 × 150 mm
grosor
2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)