Documentos clave
GF03537019
Polyacrylonitrile
(PAN), powder, mean particle size 50micron, weight 100 g, bulk density 0.34-0.39g.cm-3
Sinónimos:
AN316020
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 6,524.00
MXP 6,524.00
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 6,524.00
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 6,524.00
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 035-370-19
weight
100 g
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)