D41600
5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
98%
Sinónimos:
5,7-Dibromo-8-quinolinol, Bromoxin
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI key
ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?