D150606
3,4-Dimethylbenzyl chloride
technical grade, 60%
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
concentration
60%
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
116-117 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(CCl)cc1C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?