C72900
5-Chlorovaleric acid
98%
Sinónimos:
5-Chloropentanoic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI key
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Replaced by
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?