Merck
C24450
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzhydrylamine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH(C6H5)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
254.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
300-305 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl.NC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H12ClN.ClH/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,15H2;1H
Clave InChI
UHPRBUXOILBKFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)