Merck
B83509
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl bromide
96%
Sinónimos:
α-Bromo-m-xylene
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 919.00
MXP 919.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 919.00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
185.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 919.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.566 (lit.)
bp
185 °C/340 mmHg (lit.)
densidad
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)