Merck
ALD00442
Sigma-Aldrich
Sodium butane-1-sulfinate
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 6,223.00
MXP 6,223.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 6,223.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9NaO2S
Peso molecular:
144.17
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 6,223.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
250 °C
cadena SMILES
CCCCS(O[Na])=O
Aplicación
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)