A91205
Anthrone
96%
Sinónimos:
9(10H)-Anthracenone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
mp
154-157 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
Clave InChI
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)