Merck
95930
Sigma-Aldrich
Z-Arg-OH
≥96.0% (NT)
Sinónimos:
Nα-Z-L-Arginine, N2-Carbobenzyloxy-L-arginine
About This Item
Fórmula lineal:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
308.33
Beilstein:
2169267
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.0% (NT)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −9±1°, c = 5% in 1 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurezas
~3% water
mp
171-174 °C (dec.) (lit.)
171-174 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c15-13(16)17-8-4-7-11(12(19)20)18-14(21)22-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,18,21)(H,19,20)(H4,15,16,17)/t11-/m0/s1
Clave InChI
SJSSFUMSAFMFNM-NSHDSACASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)