Merck
908304
Sigma-Aldrich
5α-Androst-16-ene-3-one-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 10,851.00
MXP 10,851.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 10,851.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24D4O
Peso molecular:
276.45
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
MXP 10,851.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)