Merck
901244
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-18O
≥90 atom % 18O, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3S18OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
80.13
Código UNSPSC:
12191600
pureza isotópica
≥90 atom % 18O
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+2
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)