900828
Phenylammonium bromide
≥98%
Sinónimos:
Aniline hydrobromide, Anilinium bromide, Benzenamine hydrobromide, Benzenaminium bromide, Greatcell Solar®
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
powder or crystals
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
InChI
1S/C6H7N.BrH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Clave InChI
KBPWECBBZZNAIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Información legal
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.