Merck
900767
Sigma-Aldrich
2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetrakis(4-octylphenyl)-dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 6,778.00
MXP 6,778.00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 6,778.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C76H88Br2S4
Número de CAS:
Peso molecular:
1289.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
MXP 6,778.00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
>98%
Quality Level
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c([s]c(c2)Br)c3c1c4c(cc7c(c4)C(c%10c%11[s]c(cc%11[s]c%107)Br)(c9ccc(cc9)CCCCCCCC)c8ccc(cc8)CCCCCCCC)C3(c6ccc(cc6)CCCCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCCCC
InChI key
UAWFFGBGMOAHKN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)