900729
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-p-toluic-carboxy-13C acid
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
powder
mp
220 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O[13C](=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)/i7+1
Clave InChI
SWKPKONEIZGROQ-CDYZYAPPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)