Merck
455318
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 1,679.00
MXP 1,679.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 1,679.00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
208.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,679.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
mp
174-179 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
HRIHSNPFVGMAKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhi-Lei Wu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16838-16845 (2014-10-09)
Two novel tetra- and deca-nuclear dysprosium compounds, namely, [Dy4(μ3-OH)2(L)10(bipy)2(H2O)2]n (1) and {[Dy10(μ3-OH)8(L)22(bipy)2(H2O)2]·5H2O}n (2) (L = 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid; bipy = 2,2'-bipyridine), have been successfully obtained by hydrothermal reaction at different pH values. The solid state structures of 1 and 2 were