900424
YYG 560 200 isiphor
Sinónimos:
Cerium activated aluminium garnet, Rare earth doped phosphor, Yellow phosphor
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
composición
Halogen free, Br <700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
tamaño de partícula
12-14 μm (D10)
19.5-21.5 μm (D50)
24.5-26.5 μm (D90)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)